262015
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor
The DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, also referenced under CAS 6960-45-8, controls the biological activity of APE1 (human apurinic/apyrimidinic endonuclease.
Szinonimák:
DNA Base Excision Repair Pathway Inhibitor, 7-Nitroindole-2-carboxylic acid, CRT0044876
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
tan
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c2[nH]c(cc2ccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
APE 1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3