234405
Complement C5-Depleted Serum, Human
Szinonimák:
Complement Serum
Méret kiválasztása
102 000,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
102 000,00 Ft
Javasolt termékek
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
C5 antigen, none detected (Ouchterlony)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg