Fontos dokumentumok
228111
Sigma-Aldrich
Cholesterol, Highly Purified
Suitable for use in liposome preparations.
Szinonimák:
Cholesterol, Highly Purified
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H46O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
386.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
hot ethanol: 20 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
pyridine: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Általános leírás
Suitable for use in liposome preparations.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Suitable for use in liposome preparations
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1