Fontos dokumentumok
V5750
Sigma-Aldrich
Snake venom from Sepedon (Hemachatus) hemachatus (Ringhals Cobra)
About This Item
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
tárolási hőmérséklet
−20°C
Minőségi szint
Alkalmazás
Source of phospholipase A and postsynaptic neurotoxins.
Biokémiai/fiziológiai hatások
has acetylcholinesterase activity
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3