203291
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride
An enhanced water-soluble form of Bisindolylmaleimide I.
Szinonimák:
Bisindolylmaleimide I, Hydrochloride, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)maleimide, HCl
Teszt
≥95% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
orange-red
oldhatóság
water: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C25H24N4O2.ClH/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20;/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRAMWNCMYJHGGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Protein kinase C
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kuchera, S., et al. 1993. Agents Actions 39, C169.
Wilkinson, S.E., et al. 1993. Biochem. J.294, 335.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 15771.
WGK
WGK 3