MABE911
Anti-Aiolos Antibody, clone 9D10
clone 9D10, from mouse
Szinonimák:
Zinc finger protein Aiolos, Ikaros family zinc finger protein 3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9D10, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IKZF3(22806)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
ChIP-seq: A representative lot of this antibody was reported to work in ChIP (see Zhang, J., et al 2012).
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Aliolos in an HL-60 cell lysate
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Aliolos in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1