1.51913
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Szinonimák:
Purospher® STAR NH2 (5µm) Hibar® RT 250-4.6
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Anyagok
stainless steel column
Ügynökség
suitable for USP L8
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
1 ea of
a címkézés mértéke
3.5% Carbon loading
Paraméterek
400 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 4.6 mm
külső felület
330 m2/g
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
NH2 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å pore size
Üzemi pH tartomány
1.5-10.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch