1.50489
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 mm x 0.3 mm capillay Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (3.5µm,200Å) 30 x 0.3 mm, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L114
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
3 cm × 0.3 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-HILIC bonding phase
részecskeméret
3.5 μm
pórusméret
200 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit