1.50660
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
500 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
10 cm × 4.6 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit