1.50496
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 21.2 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 50 x 21.2 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L114
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Prep LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
5 cm × 21.2 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-HILIC bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
200 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit