1.50494
SeQuant™ ZIC®-HILIC 200Å (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 10 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Szinonimák:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm,200Å) 250 x 10 mm, stainless steel column, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L114
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
25 cm × 10 mm
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-HILIC bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
200 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.40