Fontos dokumentumok
1.50141
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
Szinonimák:
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 4-4
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART Guard-cartridge
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Purospher®
Jellemzők
endcapped: no
kiszerelés
10 pak of
a címkézés mértéke
18.5% Carbon loading
parameter
250 bar pressure
65 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
oszlop H × belső átmérő
0.4 cm × 4 mm
külső felület
500 m2/g
matrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
C18 bonding phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-7.5
elválasztástechnika
reversed phase
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
HPLC guard column
Jogi információk
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany