1.46482
Buffered NaCl-Peptone Solution with LTH
ready-to-use, bottle volume 450 mL , filling volume
Szinonimák:
Buffered Saline Peptone Water with neutralizer, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.3% Lecithin, 3% Tween® and 0.1% Histidine
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.13
Minőségi szint
sterilitás
sterile; autoclaved
form
liquid
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type screw cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
pkg of 450 mL (in 500 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
technika/technikák
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
450 mL , filling volume
pH
7.0
alkalmazás(ok)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
alkatrészek
tween
histidine
lecithin
tárolási hőmérséklet
2-30°C
alkalmasság
nonselective for
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1