Merck
1.46000
Millipore
HEIMPLATE Violet Red Bile Dextrose Agar Settle plate
Heimplate, APHA, ISO 21528, USP, JP, plate diam. × filling volume 90 mm × 30 mL/ft
Szinonimák:
VRBD, Violet Red Bile Glucose agar, Crystal Violet Neutral Red Bile Glucose agar
Méret kiválasztása
20 PKG
15 100,00 Ft
15 100,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 28.részletek
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
20 PKG
15 100,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106217
NACRES:
NA.74
15 100,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. február 28.részletek
További információk kérése
Ügynökség
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Minőségi szint
sterilitás
sterile
Forma
plate (ready-to-use)
Jellemzők
ready-to-use
ICR Settle plate
gyártó/kereskedő neve
Heimplate
kiszerelés
pkg of (20 or 120 plates per box)
technika/technikák
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 30 mL/ft
pH
7.4 ( in H2O)
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Escherichia coli
Salmonella spp.
coliforms
Általános leírás
Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar settle plates are used for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae and bile-tolerant Gram-negative bacteria. Crystal violet and bile salts inhibit the accompanying bacterial flora. Fermentation of glucose by Enterobacteriaceae leads to acid production, which is indicated by a color change to red and by zones of precipitated bile acids surrounding the colonies. Enzymatic digest of animal tissue provides carbon and nitrogen sources for the growth, and yeast extract primarily supplies the B-complex vitamins. The culture medium is not specific for Enterobacteriaceae as some other accompanying bacteria (e.g. Aeromonas) also show the same reaction.
Alkalmazás
Violet Red Bile Dextrose (VRBD) Agar settle plates are used to detect and enumerate Enterobacteriaceae from food, animal feed, and other materials. They are also suitable for the enumeration of bile-tolerant Gram-negative bacteria from pharmaceuticals and other materials.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Tudjon meg többet a nem steril termékek mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló, a harmonizált gyógyszerkönyvnek teljes mértékben megfelelő táptalajportfóliónkról.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocols
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) 2017-ben tette közzé a felülvizsgált EN ISO 21528-1 és EN ISO 21528-2 szabványokat.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.