Merck
4.80659
SAFC
Sodium hydroxide solution
25% (low iron), EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
UNSPSC kód:
12352305
Terméknév
Sodium hydroxide solution 25% low iron, EMPROVE® EXPERT
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.28 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
EMPROVE® EXPERT
Analízis megjegyzés
Assay (total alkalinity calc. as NaOH)24.8 - 25.2 %Identitypasses testAppearance of solutionpasses testCarbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.6 %Chloride (Cl)≤ 50 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 1.0 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1