124030
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2
The Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Akt Inhibitor XIII, Isozyme-Selective, Akti2-1/2, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-3-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-2-phenyl-6-quinolinecarboxamide, 3HCl, N-(2-(Diethylamino)ethyl)-2-(4-((4-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-3-phe
Teszt
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3