Fontos dokumentumok
12-350
Sigma-Aldrich
GST
GST primarily used in Western Blotting.
Méret kiválasztása
250 μG
259 000,00 Ft
259 000,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 μG
259 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
259 000,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Fizikai forma
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 5mM 2-mercaptoethanol
Tárolás és stabilitás
1 year at -70°C
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
D B Smith et al.
Gene, 67(1), 31-40 (1988-07-15)
Plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in Escherichia coli as fusions with the C terminus of Sj26, a 26-kDa glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18) encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum. In the