Fontos dokumentumok
1.17985
Supelco
Potassium Test
colorimetric, 250-1500 mg/L (K), MQuant®
Szinonimák:
Potassium chemical test strips
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
specifikus analit(ok)
potassium
mérési tartomány
250-1500 mg/L (K)
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Method: Colorimetric with test strips and reagent, 250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/L Potassium, MQuant®
The MQuant® Potassium test includes test strips and all necessary additional reagents and is used to determine the potassium content of drinking water, mineral water, industrial water and waste water, soil samples, wine, beer and fruit juices. Potassium ions react with dipicrylamine to form an orange-colored complex. The potassium concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the potassium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® Potassium test.
Kapcsolódás
Replaces: 117985.0007
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2