1.17945
Potassium Test Strips, reflectometric
1.0-25.0 mg/L (K), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Potassium chemical test strips, Potassium test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Potassium Test, reflectometric, 1.0-25.0 mg/L (K), for use with REFLECTOQUANT
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
potassium
mérési tartomány
1.0-25.0 mg/L (K)
kompatibilitás
RQflex® 10 Plus
for use with REFLECTOQUANT
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
2.2 - 2.8 mg/l
- standard 2: 9.0 - 11.0 mg/l
- standard 3: 18.0 - 22.0 mg/l
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3