1.16974
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
product name
Peroxide Test, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
Reflectoquant®
specifikus analit(ok)
hydrogen peroxide
reakcióalkalmasság
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
mérési tartomány
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
- Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
- Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 6.3 - 7.7 mg/l
- standard 3: 13.5 - 16.5 mg/l
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Cikkek
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocols
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Related Content
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
A fertőtlenítés-ellenőrzési megoldások biztosítják az élelmiszerbiztonságot és a jogszabályoknak való megfelelést az élelmiszer- és italgyártásban.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.