1.10013
Sulfite Test Strips, colorimetric
10-400 mg/L (SO₃²⁻), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
Szinonimák:
Sulfite chemical test strips
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sulfite Test, colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), for use with MQuant® StripScan App, MQuant®
leírás
semi-quantitative
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
specifikus analit(ok)
sulfite
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mérési tartomány
10-400 mg/L (SO32-)
kompatibilitás
for use with MQuant® StripScan App
észlelési módszer
colorimetric
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Method: Colorimetric, with test strips, 10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-), MQuant®
The MQuant® Sulfite test strips are suitable for food analysis, particularly in the testing of wine and fruit juices, sulfurated foods (e.g. fresh and dried fruits), fish, shellfish, crustaceans and minced meat products. Sulfite ions react with a mixture of potassium hexacyanoferrate(II), zinc sulfate, and sodium nitroprusside to form a red compound. The sulfite concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the sulfite concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® Sulfite test.
Design for sustainability benefits:
We continue to demonstrate our commitment to our planet and a sustainable future by exploring ways to improve existing products in our portfolio. We have recently reviewed the current line of MQuant® test strips to identify key opportunities to minimize impact without compromising on the product performance.
This product has benefited from:
- Test strip with reduction
- Recycled aluminum tube
- Digital instruction leaflet
Learn more about the initiative: Small Changes to Test Strips for Big Impact.
Kapcsolódás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Protocols
Preparation of a standard solution for Sulfite
Related Content
MQuant® StripScan app delivers instant, reliable results for various test strips on mobile phones, including pH and hardness.
Az MQuant® StripScan alkalmazás azonnali, megbízható eredményeket szolgáltat különböző tesztcsíkok esetében mobiltelefonon, beleértve a pH-t és a keménységet.