Merck
1.14947
Supelco
Rectangular cells 20 mm
Méret kiválasztása
2 UNITS
65 900,00 Ft
65 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
2 UNITS
65 900,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SE.11
65 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenTovábbi információk kérése
Anyagok
optical glass vial
technika/technikák
photometry: suitable
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
észlelési módszer
photometric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Spectroquant®
These rectangular cells are suitable for methods using light in the visible range in all photometers with a cell holder for 20 mm rectangular cells. They can be used for the measurement of our Spectroquant tests or any customized method.
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Using the Spectroquant® photometric system, we outline a photometric analysis of calcium levels in beer.
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Method: Spectrophotometric Color Determination at 420 nm Zero adjustment For each measurement series, a zero adjustment is required. It is recommended to use the same cell for zero adjustment and for sample measurement. The zeroing procedure for the measurement series is automatically prompted by the instrument after entering the %RDS value.
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Összes mutatása