Merck
1.14693
Supelco
PhotoCheck
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
SE.11
technika/technikák
photometry: suitable
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Check solutions for photometers (445/446 nm, 520/525 nm, and 690 nm) Spectroquant®
Jogi információk
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3