Fontos dokumentumok
1.12996
Supelco
Spectromelt® A 20
lithium metaborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BLiO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
49.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-631-5
NACRES:
NA.21
grade
for X-ray fluorescence analysis
Minőségi szint
form
solid
mp
840 °C
oldhatóság
water: soluble 141.2  g/L at 20 °C (68 °F)
sűrűség
2.18 g/cm3 at at 20 °C (68 °F)
térfogatsúly
1300 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
kation nyomok
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Na: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 130
Jogi információk
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1