Merck
1.10989
Millipore
Pseudomonas agar F (base)
for microbiology
Szinonimák:
Pseudomonas agar F
Méret kiválasztása
500 G
89 600,00 Ft
89 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
89 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106213
NACRES:
NA.74
89 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Minőségi szint
Forma
medium granules (dehydrated (DCM))
gyártó/kereskedő neve
GranuCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
35 g/L
térfogatsúly
610 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Pseudomonas spp.
Analízis megjegyzés
Appearance (clearness): claer to turbid
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.0 - 7.4
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): good to very good
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): good to very good
Growth (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): good to very good
Growth (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): good to very good
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): good to very good
Growth (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): good to very good
Yellow-green pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Yellow-green pigment (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Yellow-green pigment (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +/-
Yellow-green pigment (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Yellow-green pigment (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Yellow-green pigment (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Fluorescence (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): +
Fluorescence (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): +
Fluorescence (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397): +/-
Fluorescence (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)): -
Fluorescence (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): -
Fluorescence (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): -
Incubation: 24 hrs. (Pseudomonas fluorescens ATCC 17397 48 hrs.); 35 °C; aerobic.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3