1.16987
Sulfite Test Strips, reflectometric
10-200 mg/L (SO₃²⁻), REFLECTOQUANT®
Szinonimák:
Sulfite chemical test strips, Sulfite test strip for instrument reader
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sulfite Test, reflectometric, 10-200 mg/L (SO32-), for use with REFLECTOQUANT®
leírás
quantitative
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
sulfite
mérési tartomány
10-200 mg/L (SO32-)
kompatibilitás
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
észlelési módszer
reflectometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Assay
- standard 1:
22 - 28 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 160 - 190 mg/l
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Protocols
Preparation of a standard solution for Sulfite