Fontos dokumentumok
1.09984
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Szinonimák:
Sulfuric acid solution
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
NACRES:
NA.21
koncentráció:
0.05 M
pH:
1 (20 °C in H2O)
Terméknév
Sulfuric acid, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
koncentráció
0.05 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.06 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: SX1243J
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1