1.04324
NutriSelect® prime Plate Count Agar halal acc. ISO 4833, ISO 17410 and FDA-BAM
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
AOAC® 940.36
APHA
GB 4789.2
GB 4789.43
ISO 17410
ISO 4833-1
ISO 4833-2
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA BAM Medium M124
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Prime
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.0 (30.0 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
aerobic bacteria
WGK
WGK 3
Cikkek
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.