1.09088
Perforated Lid
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco®
Szinonimák:
Collection head, Sieve head, Perforated Lid for MAS-100NT, 400 hole x 0.7mm
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum lid
Ügynökség
non-compendial
termékcsalád
MAS-100®
Jellemzők
no. of holes 400 autoclavable
kiszerelés
pkg of 1 unit
parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
lyukátmérő
0.7 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
food and beverages
kompatibilitás
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 Eco®
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Jogi információk
konfigurálva
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13