1.09213
Perforated Lid
400 hole x 0.7mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100® family and non-lockable ICR contact plates
Szinonimák:
Collectine head, Sieve head, Perforated lid for contact plates
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum
Ügynökség
non-compendial
termékcsalád
MAS-100®
Jellemzők
no. of holes 400 autoclavable
kiszerelés
pkg of 1 unit
parameter
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
lyukátmérő
0.7 mm
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
for use with Contact Plates
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Jogi információk
konfigurálva
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13