Vissza
Perforated Lid
Products
Termékkategória
accessories (8)
Márka
Millipore (7)
Termékcsalád
Ügynökség
Átmérő (mm)
Összeegyeztethetőség
Alkalmazás
Termékek szűrése
Showing 1-8 of 8
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
1.09195
Perforated Lid,
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT
®
/ MAS-100 VF
®
Több
Árazás megtekintése
1.09088
Perforated Lid,
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco
®
Több
Árazás megtekintése
1.09189
Perforated Lid,
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso
®
line air sampler
Több
Árazás megtekintése
1.09213
Perforated Lid,
400 hole x 0.7mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100
®
family and non-lockable ICR contact plates
Több
Árazás megtekintése
1.19363
Perforated Lid,
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT
®
and MAS-100 VF
®
Több
Árazás megtekintése
1.19364
Perforated Lid,
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco
®
Több
Árazás megtekintése
1191490001
Perforated Lid,
300 hole x 0.6mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100 NT
®
, MAS-100 VF
®
and ICRplus contact plates
Több
Árazás megtekintése
1.19154
Perforated Lid,
edge protected with handle for MAS-100
®
Iso line air sampler, stainless steel lid