1.09194
MAS-100 NT® Ex
suitable for air monitoring in explosion hazard areas
Szinonimák:
MAS-100 NT® Ex microbial air monitoring system, microbial air monitoring systems
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum hardware
Ügynökség
according to ISO 14698
Jellemzők
portable ( )
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
MAS-100 NT® Ex
súly
2.4 kg (including perforated lid)
alkalmazás(ok)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatibilitás
90 mm Petri dishes
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Jogi információk
kapcsolódó termék
kiegészítő
konfigurálva
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Related Content
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Az élelmiszer-mikrobiológiai vizsgálatok az élelmiszerbiztonság és a minőségirányítás kulcsfontosságú részét képezik. Tudjon meg többet a kórokozókat és romlást okozó szervezeteket lefedő vizsgálatok széles skálájáról.