Fontos dokumentumok
1.08602
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
Szinonimák:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
227-193-6
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
187 °C
oldhatóság
100 g/L
térfogatsúly
500 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
buffer substance TRICIN
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, water)≤ 0.075Chloride (Cl)≤ 0.05 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.15
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3