Fontos dokumentumok
1.05866
Supelco
Magnesium oxide
for analysis (max.0.001% SO₄) EMSURE® ACS
Szinonimák:
Magnesium oxide, Magnesia usta
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
MgO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-171-9
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥97% (complexometric)
form
solid
szennyeződések
≤0.02% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
≤0.4% Substances soluble in water
veszteség
≤2% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
sűrűség
3.58 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
100 kg/m3
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤1.5%
chloride (Cl-): ≤0.01%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.02%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%
Ca: ≤0.05%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.25%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/Mg.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Assay (complexometric): ≥ 97 %
Appearance of solution: passes test
Substances soluble in water: ≤ 0.4 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.02 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Carbonate (as CO₂): ≤ 1.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate and sulphite (as SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.25 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Barium and Strontium (as Ba): ≤ 0.005 %
Loss on ignition (1000 °C): ≤ 2.0 %
Conforms to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1