Fontos dokumentumok
1.08475
Supelco
Tetramethylbenzidine solution
for the detection of chlorine
About This Item
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
Forma
liquid
technika/technikák
titration: suitable
sűrűség
1.023 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Alkalmazás
  • Metal Extraction and Digestion: Nitric acid (60%) is extensively used for the extraction and digestion of metals from various samples. This application is crucial for preparing samples for subsequent analysis by techniques such as Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). Recent studies have compared the efficiency of nitric acid treatment with microwave digestion for extracting metals from bioprocess samples, demonstrating its effectiveness in achieving high recovery rates and accuracy (Mohammad and Madhavarao, Analytical Biochemistry, 2024).
  • Food and Beverage Analysis: Nitric acid is employed in the analysis of food and beverage samples to determine the mineral composition. For instance, the acid is used in microwave-assisted decomposition of foods like rice, carrots, and chayote, facilitating the determination of elements such as aluminum, cadmium, chromium, copper, iron, and lead. This application is vital for ensuring food safety and compliance with health standards (Serafim et al., Brazilian Journal of Analytical Chemistry, 2024).
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)