Fontos dokumentumok
1.07746
Supelco
Silicone grease
Szinonimák:
Silicone lubricant
About This Item
UNSPSC kód:
41122409
NACRES:
NB.51
gőznyomás
0.1 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
>400 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >300 °C
sűrűség
1 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
Alkalmazás
  • Effect of silicone grease on diffusion of fluoride.: This study, conducted by Taves DR and published in *Analytical Chemistry*, explores the impact of silicone grease on the diffusion process of fluoride ions. The research demonstrates how silicone grease affects the analytical measurements and offers insights into improving the accuracy of fluoride detection in various chemical analyses (Taves, 1968).
Analízis megjegyzés
Solubility: passes test
penetration in rest: about 240 - 260 mpr
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
572.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 300 °C