Fontos dokumentumok
Z370789
Sigma-Aldrich
Scienceware® cloning cylinders, polystyrene
40 of each size
Szinonimák:
cloning cylinder, cloning equipment
About This Item
UNSPSC kód:
41106618
NACRES:
NB.22
sterilitás
sterile
kiszerelés
box of 3 bags
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H37847-0000
Általános leírás
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)