Merck
1.00390
Supelco
TLC Silica gel 60G F₂₅₄ 25 Glass plates 20 x 20 cm
glass support (silica gel coated), plate L × W 20 cm × 20 cm, suitable for thin layer chromatography (TLC), pkg of 25 plates, fluorometric
Méret kiválasztása
25 EA
49 600,00 Ft
49 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 EA
49 600,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
49 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Anyagok
glass support (silica gel coated)
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Gypsum
Gypsum
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
250 μm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
észlelési módszer
fluorometric (flourescent indicator F254)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Glass TLC plate, silica gel coated with flourescent indicator F254. The silica gel TLC plates come in a quantity of 25 size 20x20 cm for thin layer chromatography applications.
Analízis megjegyzés
Specific surface area (according to BET; 5-Pt.measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm):0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile: 11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colour test, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
TLC-Test (Ph.Eur. colour test): passes test
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Thin Layer Chromatography Troubleshooting: This article details TLC tips and tricks that one must consider while performing different steps of the technique.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Protocols
Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.