Összes fotó(1)
Key Documents
1.15534
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Szinonimák:
High-performance thin-layer chromatography plates, Silica gel 60 F₂₅₄
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
200 μm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
25 Glass plates 20 x 20 cm