1.05641
HPTLC plates, Silica gel 60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Szinonimák:
HPTLC Silica Gel 60 Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 50 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
200 μm
lemez H × Sz
20 cm × 10 cm
részecskeméret
5-6 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 5 - 7 µm
Layer thickness: 150 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
17 - 22
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 38 - 43
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 58 - 64
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.0
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent: toluene
Protocols
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets