Fontos dokumentumok
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Szinonimák:
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
koncentráció
0.1 M
technika/technikák
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
sűrűség
1.02 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Jogi információk
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)