104678
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP
Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Cellvento® ModiFeed Gal+ COMP, Chemically defined cell culture feed - EMPROVE® CCM
Minőségi szint
leírás
shipped with cooling packs
termékcsalád
Cellvento®
Forma
dry powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Reduced complexity in fed-batch process
- Complete feed maximizing galactosylation
- Highly concentrated to reduce required feed volume
- Compacted format for conventient handling
- Higher liquid feed stability at room temperature
Mennyiség
Jogi információk
kapcsolódó termék
Cikkek
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion