Fontos dokumentumok
1.03803
Supelco
Desiccant sachet 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Szinonimák:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
About This Item
UNSPSC kód:
41123003
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
form
granular
veszteség
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
kapacitás
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg