Fontos dokumentumok
WHA10548239
Whatman® Desiccant Pack
packet of 1 g, pack of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104510
NACRES:
NB.24
kiszerelés
packet of 1 g
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10548239
Általános leírás
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
Tulajdonságok és előnyök
  • High vapor transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Jogi információk
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)