Fontos dokumentumok
1.03592
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Szinonimák:
DMSO deuterated, (Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
EC index szám:
218-617-0
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.42 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
izotóptisztaság
≥99.95 atom % D
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
573 °F
hatékonyság
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
42 %
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.01% Water (HO) (NMR)
≤0.02% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
≤0.03% Tetramethylsilane (NMR)
törésmutató
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 88 °C
sűrűség
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Általános leírás
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Alkalmazás
Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 2206-27-1, molar mass 84.17 g/mol.
Specifikációk
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Analízis megjegyzés
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water - K. Fischer, HO + DO: ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water - NMR, HO: ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): ≤ 0.03 %
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Jogi információk
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
190.4 °F
Lobbanási pont (C)
88 °C