Merck
1.00886
SAFC
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethylparaben sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H9NaO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.16
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
252-487-6
Ügynökség
BP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
10 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
297 °C/1013 hPa (free ester,decomposition)
mp
>115 °C (free ester)
átmeneti hőmérséklet
flash point 121 °C
oldhatóság
1000 g/L
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QYNMSPKSYXPZHG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Ethyl 4-hydroxybenzoate has antimicrobial characteristics and is used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It can be combined with other parabens like methyl 4-hydroxybenzoate or propyl 4-hydroxybenzoate. The sodium salt provides improved solubility in water compared to standard ethyl 4-hydroxybenzoate.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
249.8 °F
Lobbanási pont (C)
121 °C