1.16484
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Szinonimák:
Water-Resistant TLC Aluminum Plates
About This Item
Javasolt termékek
material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 25 sheets
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
200 μm
lap H × Sz
20 cm × 20 cm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 120 - 160 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
colour test
hRf-values
- Benzene-azo-a-naphthylamine:
40 - 55
- Brillant red B: 60 - 75
- Erio green B: 75 - 90
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 9.0
Typical value determined on a sheet
Eluent: Ethylmethylketone/ 1-propanol/ glacial acetic acid/ water (40/40/5/20 v/v/v/v)
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13