Fontos dokumentumok
07-807
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Met (Tyr1003) Antibody
Upstate®, from rabbit
Szinonimák:
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor)
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr1003)
Géninformáció
human ... MET(4233)
Egyediség
Predicted to cross-react with Mouse and Rat based on complete sequence homology.
Recognizes Met phosphorylated on Tyr1003.
Immunogen
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, and rat phospho-Met (Tyr1003).
Alkalmazás
Anti-phospho-Met (Tyr1003) Antibody is an antibody against phospho-Met (Tyr1003) for use in WB.
Minőség
Routinely evaluated by immunoblot.
Cél megnevezése
155 kDa
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
A selective c-met inhibitor blocks an autocrine hepatocyte growth factor growth loop in ANBL-6 cells and prevents migration and adhesion of myeloma cells
Hov, H?kon, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 10, 6686-6694 (2004)