07-728
Anti-HRI Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Anti-HCR, Anti-HRI, Anti-LEMSPAD, Anti-hHRI
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rabbit, human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EIF2AK1(27102)
mouse ... Eif2Ak1(15467)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Minőség
Cél megnevezése
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1