07-623
Anti-Clara Cell Secretory Protein Antibody
serum, Upstate®
Szinonimák:
Anti-CC10, Anti-CCPBP, Anti-CCSP, Anti-UGB, Anti-UP-1, Anti-UP1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Scgb1A1(22287)
rat ... Scgb1A1(25575)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Lung tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1